Documenti fondamentali
ARK2046
SAFC
Lofepramine hydrochloride
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
N-(4-Chlorobenzoylmethyl)-3-(10,11-dihydro-5h-dibenz[b,f]azepin-5-yl)-n-methylpropylamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H28Cl2N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51292923
Livello qualitativo
Stringa SMILE
Cl[H].CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C26H27ClN2O.ClH/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29;/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3;1H
ZWZIQPOLMDPIQM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Lofepramine is an antidepressant; serotonin and norepinephrine re-uptake inhibitor (SNRI).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)