Documenti fondamentali
1.37159
SAFC
DL-Ditiotreitolo
EMPROVE® ESSENTIAL
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
treo-1,4-dimercapto-2,3-butandiolo, DTT, Reagente di Cleland
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
1719757
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Numero indice EU:
222-468-7
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Punto di fusione
41-44 °C (lit.)
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Stringa SMILE
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Descrizione generale
Our SAFC Pharma® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with Emprove® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Applicazioni
Un reagente eccellente per impedire l′ossidazione di gruppi SH ridotti; riduce i disolfuri quantitativamente. DTT è efficace in soluzioni tampone dei campioni per ridurre i legami proteina disolfuro prima dell′SDS-PAGE. DTT può anche essere usato per ridurre il ponte disolfuro del reticolante N,N′-bis(acriloil)cistammina per scindere la matrice del gel di poliacrilammide. DTT è meno aggressivo e tossico rispetto al 2-mercaptoetanolo. Tipicamente si ricorre a una concentrazione di DTT (100 mM) sette volte più bassa rispetto al 2-mercaptoetanolo (5% v/v, 700 mM).
DTT is an excellent reagent chemical used to reduce disulfide bonds commonly found in bioprocessing. DTT is used in buffer formulations to maintain and stabilize free -SH in applications such as protein based biotherapeutics and enzyme stability.
Confezionamento
1.37159.0010 / 10 g / Amber glass bottle
1.37159.0100 / 100 g / Amber glass bottle
1.37159.1000 / 1 kg / LDPE bag with outer HDPE drum
1.37159.9010 / 10 kg / LDPE bag with outer HDPE drum
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC Pharma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2