Key Documents
ARK2009
SAFC
Doxylamine Succinate
EP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Doxylamine Succinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22N2O · C4H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.46
Codice UNSPSC:
51313431
agenzia
EP
USP
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)