A3278
D-Amphetamine hemisulfate salt solution
1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard, for drug analysis
Livello qualitativo
drug control
Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.C[C@H](N)Cc1ccccc1.C[C@H](N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC18A2(6571)
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Separation of Heroin, analytical standard, ≥98% (HPLC); Cocaine hydrochloride, analytical standard; D-Amphetamine hemisulfate salt solution, 1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis; (±)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride solution, analytical standard, for drug analysis, 1.0 mg/mL in methanol
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCapplication for HPLCapplication for HPLCMostra di piùIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.