G005151
GC Analysis of Amphetamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ G-DP
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven: 140 °C
detector: FID, 250 °C
inj. temp.: 250 °C
carrier gas: helium, 2.7 mL/min., constant flow
injection: 1 μL, 80:1 split
liner: 4 mm I.D., FocusLiner
sample: 4 mg/mL each compound in methylene chloride
peak 1: d-amphetamine (N-TFA derivative)
peak 2: l-amphetamine (N-TFA derivative)
applicazioni
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
Note legali
Applicazioni
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.