G005053
GC Analysis of Amphetamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivative) on Astec® CHIRALDEX™ G-PN
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: Astec CHIRALDEX G-PN, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (74033AST)
oven: 130 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
inj. temp.: 250 °C
liner: 4 mm I.D., double taper
sample: peak 1: l-amphetamine (N-TFA)
peak 2: d-amphetamine (N-TFA)
applicazioni
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
Note legali
Applicazioni
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.