G004467
HPLC Analysis of Amphetamine and Methamphetamine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] ammonium hydroxide; (99.88:0.1:0.01, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
forensics and toxicology
Note legali
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)