M5260
(+)-Methamphetamine hydrochloride solution
analytical standard, for drug analysis, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard, for drug analysis
Livello qualitativo
drug control
Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CN[C@@H](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
TWXDDNPPQUTEOV-FVGYRXGTSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?