Documenti fondamentali
95038
Sigma-Aldrich
Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Propylis parahydroxybenzoas natricum, Sodium propyl 4-hydroxybenzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.18
Beilstein:
5183350
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Livello qualitativo
Stato
crystals
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Methyl palmitate analytical standard
Supelco
76159
Methyl palmitate
Propilparabene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1010
Propilparabene
Uridine powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U3003
Uridine
Metiliparaben Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1012
Metiliparaben
Acido citrico ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
C1909
Acido citrico
Anna Maria Wróbel et al.
Toxicology letters, 230(3), 375-381 (2014-08-17)
Numerous studies have shown that widely used parabens possess estrogenic properties. In the present study, we examined the effects of methyl-, propyl- and butylparaben on the mRNA and protein expression of estrogen receptor (ER)-α (ESR1) and -β (ESR2) and the