Documenti fondamentali
1.07428
SAFC
Sale sodico del propil 4-idrossibenzoato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sale sodico del propil 4-idrossibenzoato, Sale sodico dell’estere propilico dell’acido 4-idrossibenzoico, sale sodico del propilparabene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
252-488-1
agenzia
BP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
pH
9.5-10.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Punto di fusione
302 °C
Densità
1.24 g/cm3 at 25 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]c1ccc(cc1)C(=O)OCCC
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Propyl 4-hydroxybenzoate has antimicrobial characteristics and is used as preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. It can be combined with other parabens like methyl 4-hydroxybenzoate or ethyl 4-hydroxybenzoate. The sodium salt provides improved solubility in water compared to standard propyl 4-hydroxybenzoate.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
In base alle norme internazionali sui biocidi, tra cui rientrano, oltre ad altri, il Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act dell′EPA (USA), la Biocidal Products Regulation dell′Unione Europea, le norme emanate dalla Pest Management Regulatory Agency canadese, il Biocidal Products Regulation turco, il Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) coreano, questo prodotto non è indicato per l′uso come biocida.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3