Documenti fondamentali
1.06756
SAFC
Sale sodico del 4-idrossibenzoato di metile
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sale sodico del 4-idrossibenzoato di metile
About This Item
Formula condensata:
Na+[4-(O)C6H4(COOCH3)]-
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
225-714-1
agenzia
BP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>600 °C
pH
9.7-10.3 (1 g/L in H2O)
Punto di fusione
>125 °C
Densità
1.42 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Methyl 4-hydroxybenzoate has antimicrobial characteristics and is used as preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. It can be combined with other parabens like propyl 4-hydroxybenzoate or ethyl 4-hydroxybenzoate. The sodium salt provides improved solubility in water compared to standard methyl 4-hydroxybenzoate.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
In base alle norme internazionali sui biocidi, tra cui rientrano, oltre ad altri, il Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act dell′EPA (USA), la Biocidal Products Regulation dell′Unione Europea, le norme emanate dalla Pest Management Regulatory Agency canadese, il Biocidal Products Regulation turco, il Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) coreano, questo prodotto non è indicato per l′uso come biocida.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Ambra Masuzzo et al.
eLife, 8 (2019-10-30)
When facing microbes, animals engage in behaviors that lower the impact of the infection. We previously demonstrated that internal sensing of bacterial peptidoglycan reduces Drosophila female oviposition via NF-κB pathway activation in some neurons (Kurz et al., 2017). Although we