90765
Peptone
from soybean(enzymatic digest), suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from soybean, Enzymatic Soy Digest, Soy peptone, Soybean Peptone Powder, Soybean peptone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
soybean (enzymatic digest)
Livello qualitativo
Grado
for biotechnological purposes
Forma fisica
powder
Composizione
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥8.0%
Confezionamento
pkg of 1 kg
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
Residuo alla calcinazione
≤20%
Perdita
≤10% loss on drying
Colore
faint beige
faint brown
faint yellow
pH
6.3-7.3 (25 °C)
Solubilità
H2O: 2%
soluble, clear, light yellow
applicazioni
food and beverages
microbiology
Descrizione generale
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
- Tightly closed. Dry.
- Hygroscopic - Store under inert gas.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?