Documenti fondamentali
41428
Millipore
Soy Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥12% Total N, ≥2.4% Amino
About This Item
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
Nome del prodotto
Peptone N-Z-Soy® BL4, suitable for microbiology
Origine biologica
soybean
Livello qualitativo
Saggio
≥12% total nitrogen (N) basis
≥2.4% amino-nitrogen basis
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
amino-nitrogen, ≥2.4%
total nitrogen (N), ≥12%
Residuo alla calcinazione
≤10%
Perdita
≤6% loss on drying
pH
4.0-5.0 (25 °C, 2% in H2O)
applicazioni
microbiology
Applicazioni
Peptone N-Z-Soy® media additives may be used to analyze the effects of vitamin B supplementation of lactic acid produced by Lactobacillus casei.
Note legali
N-Z-Soy is a registered trademark of Kerry Group
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Effect of B vitamin supplementation on lactic acid production by Lactobacillus casei.
Yoo I K, et al.
Journal of Fermentation and Bioengineering, 84(2), 172-175 (1997)