Documenti fondamentali
51841
Millipore
Peptone (vegetable) acid hydrolysate
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from vegetable, Casein acid hydrolysate replacement
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥6%
Impurezze
≤44% ash
Perdita
≤5% loss on drying
pH
5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, yellow
applicazioni
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Descrizione generale
Peptone (vegetable) acid hydrolysate is a purified hydrolysate which provides the necessary nitrogenous material for culture media or can be used when amino acid mixtures are specified. It can be used for preparing Antibiotic Sensitivity Test Media including Mueller Hinton Agar, in media requiring quantitative addition of tryptophan, in vaccine preparation media as a source of high concentration of free amino acids.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4