Documenti fondamentali
70176
Millipore
Peptone from gelatin, pancreatic digest
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from gelatin
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
Origine biologica
Porcine bone
Porcine hide
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
total nitrogen (N), ≥15%
Tenore di azoto
, ≥2.2 AN:TN ratio
Residuo alla calcinazione
≤10%
Perdita
≤6.0% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
applicazioni
food and beverages
microbiology
Applicazioni
A pancreatic digest of animal protein which reveals a high proline content and little sulfur-containing amino-acids. A pork based gelatine powder is used (therefore not in the field of the BSE / TSE disease).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Peptone suitable for microbiology
Millipore
70172
Peptone
Proteose-Peptone suitable for microbiology
Millipore
82450
Proteose-Peptone
Triptone Pancreatic digest of casein, Suitable for microbiology
Millipore
T9410
Triptone
USP
USP
1288485
Gelatin
Gelatina medium gel strength, suitable for microbiology
Millipore
48722
Gelatina
Cetrimide agar Pseudomonas selective agar base for microbiology (According harm. EP/USP/JP)
Millipore
1.05284
Cetrimide agar