Key Documents
1.05284
Millipore
Cetrimide agar
Pseudomonas selective agar base for microbiology (According harm. EP/USP/JP)
Sinonimo/i:
Pseudomonas selective agar, CETRIMIDE agar, Pseudomonas selective agar (base)
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
45 g/L
Densità bulk
640 kg/m3
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Pseudomonas spp.
Descrizione generale
L′agar cetrimide è raccomandato per l′isolamento e l′identificazione selettiva di Pseudomonas aeruginosa. Inibendo in modo soddisfacente la proliferazione della flora batterica associata, la cetrimide (N-cetil-N,N,N-trimetilammonio bromuro) minimizza le interferenze con la crescita di P. aeruginosa. Questo terreno non inibisce la produzione di pigmenti da parte degli Pseudomonas aeruginosa.
Applicazioni
L′agar cetrimide (o agar selettivo per Pseudomonas) è usato per isolare e differenziare gli Pseudomonas aeruginosa in prodotti farmaceutici e diversi altri materiali.
Nota a piè di pagina
®®
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Culture Media for Compendial Methods