Key Documents
1.05404
Millipore
Agar GranuCult® sale mannitolo rosso fenolo
EP, USP, JP, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Agar sale mannitolo, MSA, Agar di Chapman
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
granular
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 108 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
108 g/L
Densità bulk
770 kg/m3
applicazioni
bioburden testing
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Staphylococcus spp. (pathogenic)
Descrizione generale
L'agar sale mannitolo con rosso fenolo è una versione modificata dell'agar selettivo usata per l'isolamento e l'identificazione presuntiva dello Staphylococcus aureus. La composizione dell′agar sale mannitolo supporta la crescita dello Staphylococcus aureus mentre inibisce la crescita di molti alti microorganismi grazie all′elevato contenuto di sale (7,5%). La fermentazione del mannitolo a acido correla con la patogenicità di S. Aureus e rappresenta quindi un indicatore di questa specie. Anche alcuni enterococchi e vibrioni alofili riescono a crescere sull′agar sale mannitolo. A differenza della maggior parte degli altri stafilococchi, S. Aureus produce acidi a partire da mannitolo. L′acidità fa virare il rosso fenolo a giallo, dando luogo a formazione di colonie gialle. S. capitis, S. simulans, S. carnosus, S. scuri, S. lentus, e S. gallinarum sono anch′essi mannitolo positivi.
Applicazioni
L'agar sale mannitolo con rosso fenolo viene utilizzato per l'isolamento e l′identificazione presuntiva dello Staphylococcus aureus in prodotti farmaceutici e alimenti non sterili.
Nota a piè di pagina
In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra due tipologie di terreni di coltura: i terreni granulari GranuCult®, di grado superiore, e i terreni in polvere NutriSelect® che assicurano un rapporto costi/benefici vantaggioso.
La designazione Basic, Plus o Prime viene aggiunta per indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo della qualità, da un esame di base per la tipologia Basic, al CQ standard dei prodotti Plus, fino all′esame estremamente approfondito della qualità Prime, a vantaggio di una piena conformità normativa.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Culture Media for Compendial Methods