1.00205
GranuCult® prime MacConkey (MAC) Agar
according to ISO (21150, 21567, FDA-BAM ), according to EP, according to USP, according to JP
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to EP
according to ISO (21150, 21567, FDA-BAM )
according to JP
according to USP
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
selective for coliforms: Escherichia spp.
selective for coliforms: Salmonella spp.
selective for coliforms: Shigella spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3