Documenti fondamentali
1.09293
Millipore
KOVACS′ indole reagent
for detecting microbial indole in the identification of indole-positive and indole-negative microorganisms, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution, Indole reagent, Kovac′s reagent, Kovac′s reagent for indoles
About This Item
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 100 mL
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Colore
yellow
pH
<1 (20 °C in H2O)
Temp. transizione
flash point 36 °C
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Escherichia coli
enterovirulent E. coli (EEC) spp.
Descrizione generale
Kovac′s reagent is a biochemical reagent composed of n-Butanol, hydrochloric acid, and 4-dimethylaminobenzaldehyde. It is used for the detection of indole producing microorganisms. Tryptophan is abundant in trypticalle digested peptone. Some microorganisms can cleave tryptophan to give pyruvic acid, ammonia, and indole. Indole then reacts with 4-dimethylaminobenzaldehyde to form a dark red dye. As tryptophan also gives a color reaction with 4 dimethylaminobenzaldehyde, it must be separated from the indole. This is achieved by selectively extracting indole with butanol.
Applicazioni
Kovac′s Indole reagent is used for the detection of indole producing microorganisms in food and beverages, and environmental samples. This is suitable for the identification of E. coli.
Stoccaggio e stabilità
No metal containers. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from heat and sources of ignition
Risultati analitici
Indole formation (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Indole formation (Proteus vulgaris ATCC 8427): +
Indole formation (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): -
Tested in DEV-Tryptophan broth art. no. 1.10694. (after incubation 24 hrs.; 35 °C aerobic).
Altre note
The reagent solution must be stored in the dark in the refrigerator, otherwise it may turn brown and cannot be used.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Specifies a horizontal method for the detection of Salmonella spp. in the food production chain.