Key Documents
60983
Millipore
Kovac′s reagent for indoles
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution, Indole reagent according to Kovac
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Beilstein:
4132845
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41171621
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Livello qualitativo
Composizione
n-butanol
4-dimethylaminobenzaldehyde
hydrochloric acid
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.400-1.420
applicazioni
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Kovac′s reagent for indoles is a solution of 4-(dimethylamino)benzaldehyde and hydrochloric acid in n-butanol.
Applicazioni
Kovac′s reagent for indoles has been used for enumerating E. coli O157:H7 in ground beef samples in different scenarios of stored, thawed, and as cooked patty samples. It has also been used for E coli enumeration in dewatered blackwater.
Azioni biochim/fisiol
Kovac′s reagent detects the indole and aids in identifying the indole-positive and indole-negative microorganisms. E. coli can split tryptophan into indole and α-aminopropionic acid in the presence of the enzyme tryptophanase. p-Aminobenzaldehyde present in the reagent reacts with indole to form a cherry-red complex, that is soluble in alcohol, ether, and chloroform. It is recommended to use glucose free media and peptone with a high tryptophan content for the test.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Stavros G Manios et al.
Meat science, 101, 25-32 (2014-12-03)
The effect of common handling practices (i.e., freezing, thawing and cooking) of beef patties on the survival of Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7, was evaluated. Inoculated ground beef was stored at -22 °C for 5 and 75 days. After
Ragnhildur Gunnarsdóttir et al.
Environmental science & technology, 46(22), 12408-12416 (2012-11-02)
Wastewater treatment in many Arctic regions is inadequate, even nonexisting. Natural freezing of wastewater in those areas may be beneficial for reduction of microorganisms. The aim of this study was to investigate the effect of long-term freezing, and repeated freezing
Jun-Min Guo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(11), 6556-6561 (2010-05-15)
A simple colorimetric method for the differentiation of indoleacetic acid (IAA) and indolebutyric acid (IBA) in plant samples is described. The color change is based upon the reaction between the auxins and p-(dimethylamino)benzaldehyde (PDAB, Ehrlich reagent) following the electrophilic substitution
G P Kushto et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 54A(6), 799-819 (1998-07-17)
Results of a normal coordinate analysis based on infrared and Raman spectra of six isotopic forms of 4-(dimethylamino)benzaldehyde are reported (DABA, DABA-CDO, DABA-13CDO, DABA-13CHO, DABA-CHO18O, and DABA-3,5-D). Cs point group symmetry has been applied and all motions except the internal
N T Yatsimirskaya et al.
Analytical biochemistry, 229(2), 249-255 (1995-08-10)
Yields of colored Schiff base products of the reversible condensation of 6-aminopenicillanic and 7-aminocephalosporanic acids with para-dimethylaminobenzaldehyde in a weakly acid aqueous solution strongly increase in the presence of micelles of sodium dodecyl sulfate. The binding constants of reactants and
Articoli
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.