151173
Ninhydrin
ACS reagent
Sinonimo/i:
1,2,3-Indantrione monohydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Trioxohydrindene monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Descrizione
identification and melting point passes test
Stato
solid
Colore
white to brownish white, crystals
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: passes test
Compatibilità
passes test for sensitivity to amino acids
Gruppo funzionale
hydroxyl
ketone
Stringa SMILE
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
It is employed for nitrite detection in various samples, identifying contamination, and is also used as a colorimetric reagent.
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)