156477
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
ACS reagent, 99%
Sinonimo/i:
Ehrlich’s reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
72-75 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: passes test (APHA ≤60)
hydrochloric acid: passes test
λmin
369 nm
λmax
385 nm
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
327.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
164 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?