Documenti fondamentali
900666
Sigma-Aldrich
Bruker standard solvent
suitable for MALDI-MS, 50% ACN + 47.5% H2O + 2.5% TFA
Sinonimo/i:
Trifluoroacetic acid solution, TFA in H2O/ACN, TFA
About This Item
Formula condensata:
CF3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.02
Beilstein:
5446934
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
97.5 mmHg
Stato
liquid
contiene
2.5% trifluoroacetic acid
47.5% H2O
50% acetonitrile
tecniche
MALDI-MS: suitable
P. ebollizione
72.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-15 °C (lit.)
Densità
0.921 at 25 °C
Cationi in tracce
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤20 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
applicazioni
general analytical
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trifluoroacetic acid (TFA) is a nonaqueous solvent. At room temperature, TFA has the ability to liquify native and regenerated celluloses.
Azioni biochim/fisiol
Trifluoroacetic acid (TFA) is mainly preferred as an internal chemical shift referencing agent in 19F NMR.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
19F-Site-Specific-Labeled Nucleotides for Nucleic Acid Structural Analysis by NMR
Methods in Enzymology, 566, 59-87 (2016)
The use of biobased nanofibres in composites
Biofiber Reinforcements in Composite Materials, 571-647 (2015)
19F-Site-Specific-Labeled Nucleotides for Nucleic Acid Structural Analysis by NMR
Test, 566, 59-87 (2016)