54793
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5%
Sinonimo/i:
2-(4′-Hydroxybenzeneazo)benzoic acid, 4′-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, HABA, HBABA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
matrix substance for MALDI-MS
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (HPLC)
≥99.5%
Classi funzionali degli analiti
polymers
Classi chimiche degli analiti
glycans, peptides, proteins
tecniche
MALDI-MS: suitable
Punto di fusione
204-208 °C (lit.)
204-208 °C
Solubilità
ethanol: 20 mg/mL, clear
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Assorbimento
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
Compatibilità
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-10-7-5-9(6-8-10)14-15-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
DWQOTEPNRWVUDA-CCEZHUSRSA-N
Descrizione generale
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)