77515
Methylene Blue solution
for microscopy
Sinonimo/i:
Loeffler’s Methylene Blue
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Forma fisica
solution
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbe id | staining: suitable
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Compatibilità
Corynebacterium spp.
bacteria
mycobacteria
spore forming microorganisms
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Componenti
methylene blue 0.3 g
ethanol 30 ml
water 100 ml
Altre note
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?