Documenti fondamentali
1.59270
Supelco
Methylene blue (C.I. 52015)
redox indicator, Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Methylene Blue trihydrate, Methylthioninium chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazinium chloride, Tetramethylthionine chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18ClN3S · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.90
Beilstein:
3599847
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
200-515-2
NACRES:
NA.05
Nome del prodotto
Methylene blue (C.I. 52015), Reag. Ph Eur
agenzia
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perdita
10-15% loss on drying, 110 °C
Colore
dark green
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
50 g/L
Densità bulk
400‑600 kg/m3
λmax
660-665 nm at 50% in ethanol
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Appearance: Dark green powder, eventually with granular and bright parts.
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (ethanol 50 %): 660 - 665 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 2250 - 2750
Loss on drying (110 °C): 10 - 15 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3