Documenti fondamentali
01363
Sigma-Aldrich
Neisser′s Methylene Blue Solution
for microscopy
Sinonimo/i:
Methylene Blue Solution according to Neisser
About This Item
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
MA.02
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioChemika
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbe id | staining: suitable
Solubilità
soluble, clear
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
Microthrix parvicella
Nostocoida spp.
Corynebacterium spp.
Descrizione generale
Well developed granules of volutin (polyphosphate) may be seen in unstained wet preparations as round refractive bodies within the bacterial cytoplasm. With methylene blue they stain metachromatically, a reddish purple color.
Componenti
Methylene blue 1 g/L, ethanol (95 %) 50 mL/L, glacial acetic acid 50 mL/L in water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5