F3257
Fat Brown B
Powder
Sinonimo/i:
Solvent red 3
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Fat Brown B,
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Colore
brown to dark brown
Punto di fusione
152-155 °C
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
εmax
620-680 at 406-409 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCOc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(O)c3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-2-22-14-9-7-13(8-10-14)19-20-17-11-12-18(21)16-6-4-3-5-15(16)17/h3-12,21H,2H2,1H3/b20-19+
JSEYDVLGSMLKDL-FMQUCBEESA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?