199664
Sudan Black B
certified by the Biological Stain Commission
Sinonimo/i:
Ceres black BN, Fat Black HB, Solvent Black 3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Colore
dark brown to very dark brown
Punto di fusione
120-124 °C (lit.)
λmax
415 nm (2nd)
598 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥20000 at 596-603 nm in ethanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC1(C)Nc2cccc3c(ccc(N1)c23)\N=N\c4ccc(\N=N\c5ccccc5)c6ccccc46
InChI
1S/C29H24N6/c1-29(2)30-26-14-8-13-22-25(17-18-27(31-29)28(22)26)35-34-24-16-15-23(20-11-6-7-12-21(20)24)33-32-19-9-4-3-5-10-19/h3-18,30-31H,1-2H3/b33-32+,35-34+
YCUVUDODLRLVIC-VPHDGDOJSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Compatibilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
To meet the great diversity of protein analysis needs, Sigma offers a wide selection of protein visualization (staining) reagents. EZBlue™ and ProteoSilver™, designed specifically for proteomics, also perform impressively in traditional PAGE formats.