380B
Sudan Black B Staining System
About This Item
Prodotti consigliati
Durata
Expiry date on the label.
Livello qualitativo
IVD
for in vitro diagnostic use
applicazioni
hematology
histology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Principio
Solo come componenti del kit
- Sudan Black B Staining Reagent (3801) 200 mL
- Hematoxylin Solution, Gill No. 3 (GHS3) 100 mL
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 3802Glutaraldehyde solution, for in vitro diagnostic use 75 mLSDS
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
69.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
20.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.