Documenti fondamentali
GHS380
Sigma-Aldrich
Hematoxylin Solution, Gill No. 3
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
Stato
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
6 g/L
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Gill formulation No. 3 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.. Used with hematoxylin and eosin staining.
Altre note
6 g/L certified hematoxylin
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Christin Elßner et al.
Gastroenterology, 156(4), 1190-1205 (2018-11-18)
Cholangiocyte proliferation and ductular reaction contribute to the onset and progression of liver diseases. Little is known about the role of the transcription factor nuclear factor-κB (NF-κB) in this process. We investigated the activities of the RELB proto-oncogene NF-κB subunit