GHS216
Hematoxylin Solution, Gill No. 2
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
4 g/L
tecniche
microbe id | staining: suitable
pH
2.5-3.5
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.