Documenti fondamentali
GHS2128
Sigma-Aldrich
Hematoxylin Solution, Gill No. 2
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
Stato
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
4 g/L
pH
2.5-3.5
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Gill formulation No. 2 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.
Altre note
4 g/L certified hematoxylin
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.