Documenti
66719
Sigma-Aldrich
Blu di metilene
meets analytical specification of BP 73
Sinonimo/i:
Methylene Blue hydrate, Methylthionini chloridum
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18ClN3S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Forma fisica
powder
Qualità
meets analytical specification of BP 73
applicazioni
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)