29135
Cyclohexanone
Selectophore™, for ion-selective electrodes, ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
3.4 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
solvent for preparation of membranes
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥99.5% (GC)
≥99.5%
Temp. autoaccensione
788 °F
Limite di esplosione
1.1 %, 100 °F
9.4 %
Impurezze
≤0.1% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.451
P. ebollizione
155 °C (lit.)
Punto di fusione
−47 °C (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?