Merck
Tutte le immagini(6)
Key Documents
1.09708
Supelco
Etil metil chetone
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Etil metil chetone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
201-159-0
NACRES:
NA.05
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
105 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
514 °C
Potenza
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.8-11.5 % (v/v)
Impurezze
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.05% Acetone (GC)
≤0.05% Methanol (GC)
≤0.05% Water
≤0.1% 2-Butanol (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
79.6 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-86 °C
Temp. transizione
flash point -4 °C
Solubilità
292 g/L
Densità
0.805 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.00002%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni classiche di laboratorio e sono frequentemente usati nelle applicazioni di laboratorio molto impegnative e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce le migliori e più estese specifiche di prodotto a livello mondiale. Dichiariamo che la nostra gamma EMSURE soddisfa gli standard ACS, le normative inerenti i reagenti della Farmacopea Europea (Reag. Ph Eur), nonché gli standard ISO.
Applicazioni
  • Sintesi in situ di poliuretano ecologico a base acquosa esteso con nanoparticelle di cellulosa rigenerata per migliorarne le prestazioni meccaniche. L'etilmetilchetone viene utilizzato nel processo di sintesi di materiali poliuretanici ecologici, contribuendo allo sviluppo di materiali compositi sostenibili con proprietà meccaniche migliori (Choi et al., 2023).
  • Studi comparativi sulle proprietà fisico-chimiche e sull'aroma volatile del pesce coltello (Trichiurus lepturus) fritto in modo tradizionale e con aria circolante Le proprietà solventi degli etilmetilchetoni sono utilizzate nell'analisi degli aromi degli alimenti, in particolare per confrontare i metodi di cottura e il loro impatto sul profilo aromatico, fondamentale per la ricerca in campo alimentare (Ding et al., 2022).
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,5%
Identità (IR): conforme
Aspetto: limpido
Colore: ≤ 10 Hazen
Acido titolabile: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,0002 meq/g
Densità (d 20 °C/20 °C): 0,805-0,815
Punto di ebollizione: 79-80 °C
Acetone (GC): ≤ 0,05%
2-butanolo (GC): ≤ 0,1%
Metanolo (GC): ≤ 0,05%
2-metilpropano-2-olo (GC): ≤ 0,1%
Sostanze che riducono il permanganato di potassio (come O): ≤ 0,0003%
Al (alluminio): ≤ 0,00002%
B (boro): ≤ 0,000002%
Ba (bario): ≤ 0,00001%
Ca (calcio): ≤ 0,00005%
Cd (cadmio): ≤ 0,000005%
Co (cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (cromo): ≤ 0,000002%
Cu (rame): ≤ 0,000002%
Fe (ferro): ≤ 0,00001%
Mg (magnesio): ≤ 0,000005%
Mn (manganese): ≤ 0,000002%
Ni (nichel): ≤ 0,000002%
Pb (piombo): ≤ 0,00001%
Sn (stagno): ≤ 0,00001%
Zn (zinco): ≤ 0,00001%
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,001%
Acqua: ≤ 0,05%
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Etilacetato for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.09623
Etilacetato
Cyclohexanone ReagentPlus®, 99.8%
Sigma-Aldrich
C102180
Cyclohexanone