W217012
2-butanone
natural, ≥99%, FG
Sinonimo/i:
Etil metil chetone, MEK, Metil etil chetone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.859
Densità del vapore
2.49 (vs air)
Tensione di vapore
71 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
960 °F
Limite di esplosione
10.1 %
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
−87 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
ethereal
Stringa SMILE
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: This study presents a detailed thermodynamic evaluation of Eplerenone′s solubility in various solvents including 2-Butanone, aiding in the optimization of pharmaceutical processes (Liu et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?