21192
Calcium ionophore I
Selectophore™, function tested, ≥99.0%
Sinonimo/i:
(−)-(R,R)-N,N′-Bis-[11-(ethoxycarbonyl)undecyl]-N,N′,4,5-tetramethyl-3,6-dioxaoctane-diamide, Diethyl N,N′-[(4R,5R)-4,5-dimethyl-1,8-dioxo-3,6-dioxaoctamethylene]bis(12-methylaminododecanoate), ETH 1001
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Qualità
function tested
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCCCCCCCCN(C)C(=O)CO[C@H](C)[C@@H](C)OCC(=O)N(C)CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C38H72N2O8/c1-7-45-37(43)27-23-19-15-11-9-13-17-21-25-29-39(5)35(41)31-47-33(3)34(4)48-32-36(42)40(6)30-26-22-18-14-10-12-16-20-24-28-38(44)46-8-2/h33-34H,7-32H2,1-6H3/t33-,34-/m1/s1
CJAONIOAQZUHPN-KKLWWLSJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?