Key Documents
99310
Supelco
Calcium ionophore I - cocktail A
Selectophore
About This Item
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
Nome Commerciale
Selectophore
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Composizione
Calcium ionophore I, 10.0 wt. % (21192)
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.0 wt. % (73732)
Sodium tetraphenylborate, 1.0 wt. % (72018)
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Selected application examples
Confezionamento
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
F. Lanter et al.
Analytica Chimica Acta, 135, 51-51 (1982)
Qi Wu et al.
Plant physiology, 183(3), 1331-1344 (2020-05-06)
Hydrogen gas (H2) has a possible signaling role in many developmental and adaptive plant responses, including mitigating the harmful effects of cadmium (Cd) uptake from soil. We used electrophysiological and molecular approaches to understand how H2 ameliorates Cd toxicity in