21203
Calcium ionophore V
Selectophore™, ≥95%
Sinonimo/i:
10,19-Bis[(octadecylcarbamoyl)methoxyacetyl]-1,4,7,13,16-pentaoxa-10,19-diazacycloheneicosane, K23E1
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)COCC(=O)N1CCOCCOCCOCCN(CCOCCOCC1)C(=O)COCC(=O)NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C58H112N4O11/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-59-55(63)51-72-53-57(65)61-37-41-67-45-46-68-42-38-62(40-44-70-48-50-71-49-47-69-43-39-61)58(66)54-73-52-56(64)60-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-54H2,1-2H3,(H,59,63)(H,60,64)
LKKJODPUVIMZGC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?