20909
Cadmium ionophore I
Selectophore™
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetrabutyl-3,6-dioxaoctanedi(thioamide), ETH 1062
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Stato
powder
Punto di fusione
34-36 °C
Stringa SMILE
CCCCN(CCCC)C(=S)COCCOCC(=S)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C22H44N2O2S2/c1-5-9-13-23(14-10-6-2)21(27)19-25-17-18-26-20-22(28)24(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-20H2,1-4H3
NKWPVGBRWCCVGT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)