Documenti fondamentali
29140
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
pimelic ketone
About This Item
Formula condensata:
C6H10(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Beilstein:
385735
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99.5% (GC)
P. ebollizione:
155 °C (lit.)
Tensione di vapore:
3.4 mmHg ( 20 °C)
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3.4 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
788 °F
Limite di esplosione
1.1 %, 100 °F
9.4 %
Impurezze
≤0.5% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.05%
Indice di rifrazione
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.450
P. ebollizione
155 °C (lit.)
Punto di fusione
−47 °C (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Cyclohexanone is a cyclic ketone mainly used as an intermediate in the synthesis of nylon.
Applicazioni
Cyclohexanone may undergo asymmetric Michael addition with aryl and alkyl nitroolefins in the presence of pyrrolidine-urea based catalysts to form the corresponding adducts. It may also be used in the synthesis of a wide range of compounds such as adipic acid, 2-(hydroxy(phenyl)methyl)cyclohexanone, 2-allylcyclohexan-1-one, tetrasubstituted propargylamines and N-cyclohexyl-benzyl amine derivatives.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Pyrrolidine- thiourea as a bifunctional organocatalyst: highly enantioselective Michael addition of cyclohexanone to nitroolefins
Cao CL, et al
Organic Letters, 8(14), 2901-2904 (2006)
(S)-(-)-2-allylcyclohexanone
Braun M, et al
Organic Syntheses, 86, 47-47 (2009)
Synthesis, characterization, and application of silica supported ionic liquid as catalyst for reductive amination of cyclohexanone with formic acid and triethyl amine as hydrogen source.
Tamboli AH, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 36 (2015)
Conversion of Cyclohexanone to Adipic Acid Catalyzed by Heteropoly Compounds.
Lesbani A, et al.
Indonesian Journal of Chemistry, 15(1), 64-69 (2015)
194. A synthesis of vitamin a from cyclohexanone.
Attenburrow J, et al.
Journal of the Chemical Society, 1094-1111 (1952)