Documenti fondamentali
229121
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 59
Dye content 98 %
Sinonimo/i:
1,4-Bis(ethylamino)-9,10-anthraquinone, Atlasol Blue 2N, Sudan Blue
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.35
Colour Index:
61552
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
≥97.5% (HPLC)
Stato
powder
Composizione
Dye content, 98%
Punto di fusione
215-217 °C (lit.)
λmax
595 nm
640 nm (2nd)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCNc1ccc(NCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C18H18N2O2/c1-3-19-13-9-10-14(20-4-2)16-15(13)17(21)11-7-5-6-8-12(11)18(16)22/h5-10,19-20H,3-4H2,1-2H3
JUUJTYPMICHIEM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Solvent Blue 59 is an anthraquinone dye, also known as 1,4 Bis-(ethylamino)-anthraquinone.
Applicazioni
Solvent Blue 59 has been utilized in polycarbonate and thermoplastic polyesters due to its efficient heat stability.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
N Tanigawa et al.
Lymphology, 14(4), 149-154 (1981-12-01)
Sudan Black B and Sudan Blue can partly enter the lymphatics of the small intestine from the lumen with long chain fatty acids. By use of a fat emulsion saturated with them small intestinal and mesenteric lymphatics were clearly delineated.
Jawwad A Qureshi et al.
Journal of economic entomology, 97(3), 836-845 (2004-07-29)
Mark-release-recapture experiments to study insect dispersal require the release of marked insects that can be easily identified among feral conspecifics. Oil-soluble dyes have been used successfully to mark various insect species. Two oil-soluble dyes, Sudan Red 7B (C.I. 26050) and