Documenti fondamentali
306436
Sigma-Aldrich
Sudan Blue II
Dye content 98 %
Sinonimo/i:
Solvent Blue 35
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.45
Colour Index:
61554
Beilstein:
2398560
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 98%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Punto di fusione
120-122 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 4 mg/mL, clear to opaque, blue
ε (coefficiente d’estinzione)
≥16000 at 648-652 nm in chloroform at 0.01 g/L
λmax
≥13000 at 600-604 nm in chloroform at 0.01 g/L (2nd)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCNc1ccc(NCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-5-13-23-17-11-12-18(24-14-6-4-2)20-19(17)21(25)15-9-7-8-10-16(15)22(20)26/h7-12,23-24H,3-6,13-14H2,1-2H3
OCQDPIXQTSYZJL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sudan Blue II, also known as Solvent Blue 35 or Oil Blue 35, is a synthetic dye, with a functional azo group and aromatic ring. It is derived from anthraquinone.
Applicazioni
Sudan Blue II is used as a dye for staining alcohols, ester, hydrocarbon derivatives, oils, fats, and waxes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Solvent Blue 38 practical grade
Sigma-Aldrich
S3382
Solvent Blue 38
Sudan Orange G analytical standard
Supelco
43207
Sudan Orange G
Sudan I Dye content ≥95 %
Sigma-Aldrich
103624
Sudan I
Sudan red G analytical standard
Supelco
91282
Sudan red G
Oil Red EGN powder
Sigma-Aldrich
234117
Oil Red EGN
Spectrophotometric determination of Sudan Blue II in environmental samples after dispersive liquid-liquid microextraction
Unsal Y E
Quimica nova, 37 (2014)