Key Documents
D144800
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
β-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride, β-DAP
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCH2CH2N(CH3)2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.70
Beilstein:
3568398
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
150-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2