D23602
1,3-Diaminopropane
≥99%
Sinonimo/i:
1,3-Propanediamine, DAP, TMEDA, Trimethylenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<8 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
662 °F
Limite di esplosione
15.2 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
140 °C (lit.)
Punto di fusione
−12 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCN
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Grin2a(24409)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis and Characterization of Bulky 1,3-Diamidopropane Complexes of Group 2 Metals (Be ‒ Sr).: Demonstrates the utility of 1,3-diaminopropane in the synthesis of metal complexes, enhancing the diversity and functionality of inorganic compounds, crucial for high purity chemical reagent applications (Jones et al., 2024).
- Rational engineering of homospermidine synthase for enhanced catalytic efficiency toward spermidine synthesis.: Explores the use of 1,3-diaminopropane as a precursor in enzymatic synthesis, optimizing biotechnological processes for polyamine production, pertinent to drug delivery system research (Liu et al., 2024).
- Hydroxyl-terminated dendrimers with sulfonimide linkers as binders for metals of industrial significance.: Investigates 1,3-diaminopropane′s efficacy in the synthesis of dendrimers, crucial for industrial applications in binding metals, thereby impacting industrial chemical manufacturing R&D (Abu Sbeih et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D23602-25G | 4061833562109 |
D23602-2KG | |
D23602-5L | |
D23602-1L | |
D23602-250ML | |
D23602-3KG | 4061833562116 |
D23602-500G | 4061833562123 |