Documenti fondamentali
391557
Sigma-Aldrich
Oil Blue N
Dye content 96 %
Sinonimo/i:
Solvent Blue 14
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H30N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.51
Colour Index:
61555
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 96%
Punto di fusione
112-114 °C (lit.)
Solubilità
acetone: 1%, turbid, blue to very deep blue
λmax
596 nm
644 nm (2nd)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCNc1ccc(NCCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C24H30N2O2/c1-3-5-9-15-25-19-13-14-20(26-16-10-6-4-2)22-21(19)23(27)17-11-7-8-12-18(17)24(22)28/h7-8,11-14,25-26H,3-6,9-10,15-16H2,1-2H3
RHGBRYSELHPAFL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
In animal tissues, fatty substances are stained dark blue by oil blue N when supersaturated solutions in dilute isopropanol are used.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Sudan Orange G Dye content 85 %
Sigma-Aldrich
199672
Sudan Orange G
Oil Red O certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission
Sigma-Aldrich
O0625
Oil Red O
Oil Red O BioReagent, suitable for electrophoresis
Supelco
O9755
Oil Red O
Sudan II Dye content 90 %
Sigma-Aldrich
199656
Sudan II
Oil Blue N or Na as a Fat Stain for Animal Histology.
Lillie R D
Stain Technology, 20, 7-9 (1945)