Documenti fondamentali
531251
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 43
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
λmax
583 nm
Applicazioni
Alcohol soluble dye for special inks
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)