Key Documents
11358
Supelco
Acido sulfamico
analytical standard
Sinonimo/i:
Acido amidosolfonico
About This Item
Formula condensata:
NH2SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
99.0-101.0% (T)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
215-225 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Stringa SMILE
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5