481505
Acido sulfamico
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Acido amidosolfonico
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
crystals
Punto di fusione
215-225 °C (dec.) (lit.)
Densità
2.151 g/cm3 at 25 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Sulfamic acid is an amino acid with sulfur and is mildly acidic. It acts as a green catalyst in the esterification reaction.
Applicazioni
- Friedlander quinoline synthesis.
- Liquid Beckmann rearrangement for the synthesis of amides from ketoximes.
- The preparation of α-aminophosphonates via a three-component reaction between aldehydes, amines, and diethyl phosphite.
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?